Learn More
Borato de tri-n-butilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tri-n-butyl Borate |
| CAS | 688-74-4 |
| Fórmula molecular | C12H27BO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Butyl Borate, Boron Tri-n-butoxide, Tri-n-butoxyboraneTributoxyboron, Tributyl Orthoborate, Tris(butoxy)borane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOB(OCCCC)OCCCC |
| Nombre IUPAC | borato de tributilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.2053 |