Learn More
Borato de tri-n-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449576 100 mL 100 ml
11459576 500 mL 500 ml
11469576 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19322.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688-74-4
Fórmula molecular C12H27BO3
Peso molecular (g/mol) 230.155
Número MDL MFCD00009434
Clave InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
Nombre IUPAC borato de tributilo
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl borate
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.853
Punto de ebullición 230°C to 235°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.4095
Cantidad 100 mL
Beilstein 1703865
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyl borate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl borate