Learn More
Tri-n-butil(3-metil-2-butenil)estaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309066 1 g 1 g
11319066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20214.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53911-92-5 | C17H36Sn | 359.185 g/mol
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-butil(3-metil-2-butenil)estaño se utiliza en la prenilación de propiolato de etilo. También participa en la investigación química.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53911-92-5
Fórmula molecular C17H36Sn
Peso molecular (g/mol) 359.185
Número MDL MFCD01863649
Clave InChI XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
PubChem CID 2734722
Nombre IUPAC tributil(3-metilbut-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Densidad 1.042
Punto de ebullición 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Beilstein 3588742
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.19
Porcentaje de pureza 95%