Learn More
Tocris Bioscience™ tri-GalNAc COOH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18736616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18736616 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18736616 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7401/1
Asialoglycoprotein receptor ligand with PEG linker and carboxylic acid group for onward chemistry
Tri-GalNAc COOH is a functionalized asialoglycoprotein receptor ligand for lysosomal targeting chimera (LYTAC) research and development; incorporates an asialoglycoprotein receptor ligand with PEG linker and carboxylic acid group reactive handle ready for conjugation to a target protein ligand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 36-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl]oxy]-21,21-bis[[3-[[3-[[5-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl]oxy]-1-oxopentyl]amino]propyl]amino]-3-oxopropoxy]methyl]-19,26,32-trioxo-4,7,10,13,16,23-hexaoxa-20,27,31-triazahexatriac
CAS 1953146-81-0
Cantidad 1 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C75H134N10O35
Pureza 0.9