Learn More
R&D Systems™ tri-GalNAc-C5-amine
Código de producto. 18769426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18769426 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18769426 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7781/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.15€
    365.40€ / 1 miligramos
    Ahorro 38.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Asialoglycoprotein receptor ligand with alkylC5 linker and amine group for onward chemistry
tri-GalNAc-C5-amine is a functionalized asialoglycoprotein receptor (ASGPR) ligand for lysosomal targeting chimera (LYTAC) research and development; each molecule incorporates three ASGPR ligands with an alkylC5 linker and an amine group reactive handle ready for conjugation. Upon binding to the ASGPR, tri-GalNAc conjugates are efficiently internalized via ASGPR-mediated endocytosis. tri-GalNAc conjugation can be employed as a strategy to effectively deliver cargo such as RNA or Cas9 complexes in a cell-specific manner to hepatocytes. Can be used to generate LYTACs, or labeled with dye for tissue imaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[[1-[2-[2-[2-[2-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methoxy]-1,1-bis[[[1-[2-[2-[2-[2-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-1H-1,2,3-tr
CAS 2098275-86-4
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo ASGPR1
Fórmula molecular C67H118N14O31