Learn More
Sampling Systems Botella de triple férula
Código de producto. 31703046 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31703046 100 mL cada uno
31703045 1 mL cada uno
31703040 10 mL cada uno
31703041 2 mL cada uno
31703044 25 mL cada uno
31703042 5 mL cada uno
31703043 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31703046 Proveedor Sampling Systems N.º de proveedor A816100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.84€
    149.17€ / paquete de 1
    Ahorro 59.67€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El Sampling Systems La gama de botellas Tri Ferrule es perfecta para almacenar pequeñas cantidades de polvos y líquidos.
  • Estos contenedores de alta calidad son ideales cuando necesitas un recipiente pequeño y hermético. Están disponibles en una amplia gama de tamaños desde 1 mL hasta 100 mL.
  • El contenedor se suministra de serie con tapa, abrazadera y junta de silicona. EPDM, Viton , y también están disponibles sellos de PTFE.
  • Facilidad de uso
  • El diseño sin grietas y el acabado de alta calidad significan que son fáciles de limpiar de acuerdo con GMP .
  • Calidad: fabricado en acero inoxidable 316L altamente pulido.
  • Entrega rápida: más de 1 millón de artículos en stock. Entregado en casi todas partes en 1-2 días.
  • Compre con confianza: más de 10 000 clientes satisfechos en todo el mundo.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)
Closure Included Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Botella metálica de almacenamiento