Learn More
Sampling Systems Botella de triple férula
Código de producto. 31703045 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
31703045 1 mL cada uno
31703040 10 mL cada uno
31703046 100 mL cada uno
31703041 2 mL cada uno
31703044 25 mL cada uno
31703042 5 mL cada uno
31703043 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31703045 Proveedor Sampling Systems N.º de proveedor A8161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.40€
    98.15€ / paquete de 1
    Ahorro 39.25€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Sampling Systems La gama de botellas Tri Ferrule es perfecta para almacenar pequeñas cantidades de polvos y líquidos.
  • Estos contenedores de alta calidad son ideales cuando necesitas un recipiente pequeño y hermético. Están disponibles en una amplia gama de tamaños desde 1 mL hasta 100 mL.
  • El contenedor se suministra de serie con tapa, abrazadera y junta de silicona. EPDM, Viton , y también están disponibles sellos de PTFE.
  • Facilidad de uso
  • El diseño sin grietas y el acabado de alta calidad significan que son fáciles de limpiar de acuerdo con GMP .
  • Calidad: fabricado en acero inoxidable 316L altamente pulido.
  • Entrega rápida: más de 1 millón de artículos en stock. Entregado en casi todas partes en 1-2 días.
  • Compre con confianza: más de 10 000 clientes satisfechos en todo el mundo.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Capacidad (imperial) 0,0338 oz
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)
Closure Included Sí
Forma Cilíndrico
Fit for Purpose Certificado de calidad
Tipo de producto Botella de almacenamiento de metal