Learn More
Di-p-toluenosulfonato de tri(etilenglicol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490877 10 g 10 g
11400887 50 g 50 g
11410887 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23279.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19249-03-7 | C20H26O8S2 | 458.54 g/mol
Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate is used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di-p-toluenosulfonato de tri(etilenglicol) se utiliza en la síntesis de etanona de 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-ciclopentadec-13-il)-fenilo].
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19249-03-7
Fórmula molecular C20H26O8S2
Peso molecular (g/mol) 458.54
Número MDL MFCD00048096
Clave InChI KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 316652
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de 2-[2-[2-(4-metilfenil)sulfoniloxietoxi]etoxi]etilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.55
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)