Learn More
Cole-Parmer™ Junta de PTFE Tri-Clamp
Código de producto. 11756354 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11756354 PTFE cada uno
1 options
Código de producto. 11756354 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3053884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    221.30€ / paquete de 1
    Ahorro 8.70€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Proteja su bomba, válvulas y otros componentes en la línea de fluido
  • Con prefiltro antes de los filtros de membrana críticos
  • Generan turbulencia para una mayor masa o transferencia de calor
  • Purifica en aplicaciones de cromatografía
  • Las juntas de PTFE ofrecen una mejor compatibilidad química
  • Resistencia excepcional a las altas temperaturas, la corrosión y las roturas por estrés
  • Las juntas de PTFE satisfacen las demandas más exigentes en aplicaciones farmacéuticas, alimentarias y químicas
  • Use juntas resistentes a temperaturas de – 268 a + 288 °C (– 450 a + 550 °F)
  • Las juntas del filtro están diseñadas para que se puedan intercambiar con las juntas sanitarias concierre de pinza estándar
  • Las juntas están disponibles en silicona curada al platino, Viton™, EPDM, PTFE y Tuf-Steel con mallas de malla 10, 20, 40, 60 y 100
  • La malla del filtro está hecha de acero inoxidable 316
  • Las juntas cumplen con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USDA, 3-A y cGMP
  • Conformidad con la FDA
  • Todas las juntas están libres de ingredientes de origen animal
Especificaciones
Descripción Junta de PTFE, 100 MALLA, tamaño: 1 pulg
Material PTFE
Formato 140 micrómetros