Learn More
α-tri-Calcium Phosphate, puriss. p.a., ≥75% α to Phase Basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15625770 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15625770 10 g Poly Bottle 10 g
15615770 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15625770 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 5373710G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥75% α-phase basis (sinterted powder)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-87-4
Fórmula molecular Ca3O8P2
Peso molecular (g/mol) 310.174
Número MDL MFCD00015984
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
Nombre IUPAC tricalcio; difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-tri-Calcium phosphate
Punto de fusión 1670°C
Cantidad 10 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥75% α to phase basis (sintered powder)
Envase Poly Bottle
Aspecto Sintered powder
Densidad 3.27g/cm3