Learn More
Di-ortofosfato tricálcico, puro, precipitado, Fisher Chemical
Código de producto. 10040050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10040050 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10040050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1670°C
CAS 7758-87-4
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Ca3O8P2
Número MDL 15984
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC tricalcium diphosphate
Peso molecular (g/mol) 310.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.17g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo