Learn More
Citrato de triamonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10498200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
25 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498200 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10375260 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
12414310 25 kg Barril de plástico 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10498200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4080/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H17N3O7
Peso molecular (g/mol) 243.22
Número MDL 36406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC triamonio 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifications
Punto de fusión 185 °C
Color Blanco
pH Desde 7 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243,22g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid, triammonium salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement