Learn More
Citrato de triamonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
25 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10375260 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10498200 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
12414310 25 kg Barril de plástico 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10375260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4080/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H17N3O7
Peso molecular (g/mol) 243.22
Número MDL 36406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC triamonio 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 185 °C
Color Blanco
pH Desde 7 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243,22g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, triammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2