Learn More
Citrato de tri-amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10538800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10538800 500 g 500 GR
10528800 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10538800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4082/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H17N3O7
Peso molecular (g/mol) 243.22
Número MDL 36406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC triamonio 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 185°C
Color Blanco
pH 7 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, triammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2