Learn More
Trialato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30327860 1 mL
1 options
Código de producto. 30327860 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA17630000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triallate
CAS 2303-17-5
Nombres de analitos o componentes Triallate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 Cl3 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propene-1-thiol, 2,3,3-trichloro-, diisopropylcarbamate (8CI), Carbamic acid, diisopropylthio-, S-(2,3,3-trichloroallyl) ester (7CI, 8CI), Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester (9CI), 2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Avadex BW, CP 23426, Dipthal, Far-Go, MeSH ID: D014214, NSC 379698, S-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate, S-2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Triallate, Triamyl, Trillate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)carbamotioato de S-(2,3,3-tricloroprop-2-enilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 304.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0018 g/mol