Learn More
Óxido de tri(4-morfolil)fosfina, TRC
Código de producto. 30136527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136527 100 mg 100 miligramos
30137104 500 mg 500 miligramos
30003830 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896503100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4441-12-7
Fórmula molecular C12H24N3O4P
Peso molecular (g/mol) 305.31
Sinónimo NSC 41250, Phosphoric Acid Trimorpholide, Phosphoric Trimorpholide, Phosphoryl Trimorpholide;
Nombre IUPAC 4-dimorfolin-4-ilfosforilmorfolina
SMILES O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1504