Learn More
Óxido de Tri(4-morfolinil)fosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362987 25 g 25 g
11352987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16315.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4441-12-7
Número MDL MFCD00047406
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Punto de fusión 188°C to 192°C
Fórmula molecular C12H24N3O4P
Cantidad 25 g
Beilstein 280155
Sinónimo trimorpholinophosphine oxide, 4,4',4-phosphoryltrimorpholine, tri 4-morpholinyl phosphine oxide, phosphoric acid trimorpholide, 4-bis morpholin-4-yl phosphoroso morpholine, tmpo;tris-morpholino-phosphine oxide, phosphoric trimorpholide, 5-n-propylbenzoic acid, acmc-2097fl, ksc493m7l
Clave InChI WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1P(=O)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
Nombre IUPAC 4-dimorfolin-4-ilfosforilmorfolina
Peso molecular (g/mol) 305.32
PubChem CID 78180
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.32
Porcentaje de pureza 99%