Learn More
Óxido de Tri(4-morfolinil)fosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352987 5 g 5 g
11362987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16315.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4441-12-7
Número MDL MFCD00047406
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Punto de fusión 188°C to 192°C
Fórmula molecular C24H42
Cantidad 5 g
Beilstein 280155
Sinónimo 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
Clave InChI WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC octadecilbenceno
Peso molecular (g/mol) 330.60
PubChem CID 78187
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.32
Porcentaje de pureza 99%