Learn More
tri(2-metilfenil)fosfina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10710494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10710494 50 g 50 g
10422203 10 g 10 g
10660466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10710494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MB00147EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6163-58-2
Fórmula molecular C21H21P
Peso molecular (g/mol) 304.373
Clave InChI COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
Nombre IUPAC tris(2-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(2-methylphenyl)phosphine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3C6H4)3P
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.37
Porcentaje de pureza 97%