Learn More
TRi-1, MedChemExpress
Código de producto. 16471427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471427 50 mg 50 miligramos
16465896 100 mg 100 miligramos
16457937 5 mg 5 miligramos
16415218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY125006
MedChemExpress TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRi-1
CAS 246020-68-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9ClN2O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (190.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(OC)N=C1S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 328.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.73
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death