Learn More
Sulfuro de tri(1-aziridinil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458348 1 g 1 g
15468348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61778.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en benceno, acetona y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-24-4
Fórmula molecular C6H12N3PS
Peso molecular (g/mol) 189.22
Número MDL MFCD00145452
Clave InChI FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiotepa, thio-tepa, triethylenethiophosphoramide, thiophosphamide, tiofosfamid, tiofosyl, thiofozil, tespamin, thioplex, tiofozil
PubChem CID 5453
ChEBI CHEBI:9570
Nombre IUPAC tris(aziridin-1-il)-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
SMILES S=P(N1CC1)(N1CC1)N1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(1-aziridinyl)phosphine sulfide
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido