missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17129193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17129193 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17129193 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5111273

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FLSKLQHGTQ QQDLNKKERR VGTLQSTKKK KESRRATESR IPVSKSQPVT PE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 36%, Rat - 42%.

This gene encodes a telomere specific protein which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres throughout the cell cycle and functions as an inhibitor of telomerase, acting in cis to limit the elongation of individual chromosome ends. The protein structure contains a C-terminal Myb motif, a dimerization domain near its N-terminus and an acidic N-terminus. Two transcripts of this gene are alternatively spliced products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRF1
Aplicaciones ChIP Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.20 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TERF1
N.º de referencia del gen P54274
Alias de gen FLJ41416; hTRF1-AS; NIMA-interacting protein 2; PIN2; Telomeric protein Pin2/TRF1; telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1; telomeric repeat binding factor 1; telomeric repeat-binding factor 1; TERF1; TRBF1; TRF; TRF1; TTAGGG repeat-binding factor 1; t-TRF1
Símbolos de los genes TERF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human TRF1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106188).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.