Learn More
Invitrogen™ Trevogrumab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17708693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17708693 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17708693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA542068
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Trevogrumab is under investigation in clinical trial NCT02943239 (Study of Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of REGN2477 Alone and in Combination With REGN1033 in Healthy Postmenopausal Women and Healthy Adult Men).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Trevogrumab
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen REGN1033; SAR-391786; REGN-1033
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human MSTN/GDF8.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4 κ
Molécula diana Chemical