Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Treviso
Descripción
- O3-Zapato de trabajo sin puntera de acero y con suela.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificación ESD
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20347:2012 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Treviso |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 43 |