Learn More
Tretazicar (>94%), TRC
Código de producto. 30457272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457272 50 mg -
30449940 10 mg -
30451166 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71980050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21919-05-1
Fórmula molecular C9H8N4O5
Peso molecular (g/mol) 252.18
Sinónimo 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 2,4-Dinitro-5-ethyleneiminobenzamide, 2,4-Dinitroethyleneiminobenzamide, 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridino-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridinyl-2,4-dinitrobenzamide, CB 1954, NSC 115829
Nombre IUPAC 5-(aziridina-1-il)-2,4-dinitrobenzamida
SMILES NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tretazicar
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0495