Learn More
Acetato de trestolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trestolone Acetate |
| CAS | 6157-87-5 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Estr-4-en-3-one','17-(acetyloxy)-7-methyl-','(7α,17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-7α-methyl-','acetate (7CI,8CI), (7α,17β)-17-(Acetyloxy)-7-methylestr-4-en-3-one, 7α-Methyl-19-nortestosterone acetate, NSC 69948, Trestolone acetate, U 15614 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-12-10-14-11-15(23)4-5-16(14)17-8-9-21(3)18(20(12)17)6-7-19(21)24-13(2)22/h11-12,16-20H,4-10H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@H]13)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-7,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2195 |