Learn More
Erlab Trespa™ Encimera
Código de producto. 31794055 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Captair Campanas extractoras filtrantes sin conductos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31794055 Captair Campanas extractoras filtrantes sin conductos cada uno
1 options
Código de producto. 31794055 Proveedor Erlab N.º de proveedor I0101030001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La encimera ofrece una superficie robusta y duradera, ideal para entornos que requieren durabilidad, facilidad de mantenimiento y estabilidad en uso.
  • Encimeras de laboratorio y superficies de pesaje: Erlab las encimeras están diseñadas para proporcionar una superficie de trabajo duradera, químicamente resistente y fácil de limpiar para recintos sin conductos, armarios de almacenamiento filtrado y bancos de laboratorio. Cada superficie está dimensionada para adaptarse exactamente al equipo correspondiente Erlab .
  • Materiales seleccionados para uso en laboratorio
    • Materiales de alta resistencia adecuados para el contacto diario con productos químicos de laboratorio
    • Superficie lisa, no porosa, rápida y fácil de descontaminar
    • Resistente a los arañazos, a los agentes de limpieza por impacto y rutinarios
    • Versiones de acero inoxidable disponibles para aplicaciones que requieran máxima resistencia química y biológica
    • Versiones segmentadas y de pesaje disponibles para requisitos específicos de manejo
  • Diseñado para un manejo seguro: La geometría de la encimera contribuye al rendimiento de contención de la carcasa manteniendo un flujo de aire correcto en la superficie de trabajo. Las versiones segmentadas permiten una fácil extracción para limpieza o para pasar equipos, mientras que las superficies de pesaje proporcionan un suport estable y amortiguado por vibraciones para equilibrios de precisión.
  • Ventajas clave:
    • Superficie de trabajo resistente químicamente y fácil de limpiar.
    • Ajuste exacto con el equipo correspondiente Erlab .
    • Larga vida útil bajo uso intensivo en laboratorio.
    • Opciones disponibles para pesaje y configuraciones segmentadas.
    • Contribuye al correcto flujo de aire y al rendimiento de contención.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Captair Campanas extractoras filtrantes sin conductos
Tipo de producto Superficie de trabajo