Learn More
Tocris Bioscience™ Treprostinil
Descripción
Treprostinil is a potent prostacyclin (PGI2) analog (EC50 values are 0.6, 1.9 and 6.2 nM at DP1, IP and EP2 receptors respectively). Causes vasodilation of human pulmonary arteries and inhibits NFκB nuclear translocation in human alveolar macrophages in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,3a,4,9,9a-Hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]acetic acid |
| CAS | 81846-19-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Prostanoid Receptor Agonists |
| Fórmula molecular | C23H34O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.51 |
| Pureza | >98% |