Learn More
Tocris Bioscience™ Treprostinil
Potent prostacyclin (PGI2) analog
Marca: Tocris Bioscience™ 5349/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Treprostinil is a potent prostacyclin (PGI2) analog (EC50 values are 0.6, 1.9 and 6.2 nM at DP1, IP and EP2 receptors respectively). Causes vasodilation of human pulmonary arteries and inhibits NFκB nuclear translocation in human alveolar macrophages in vitro.Especificaciones
| 2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,3a,4,9,9a-Hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]acetic acid | |
| 81846-19-7 | |
| 10 mg |