Learn More
Treprostinil sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16499607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499607 5 mg 5 miligramos
16463526 25 mg 25 miligramos
16451619 1 mg 1 miligramo
16437068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16504
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Treprostinil sodium
CAS 289480-64-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H33NaO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo UT-15 sodium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (63.03 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (40.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=C2C[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@H](CC[C@@H](O)CCCCC)[C@@]3([H])CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 412.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation