Learn More
Treprostinil, MedChemExpress
Código de producto. 16473018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473018 10 mg 10 miligramos
16455757 5 mg 5 miligramos
16450016 2 mg 2 miligramos
16422586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100441
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Treprostinil
CAS 81846-19-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H34O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo UT-15
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (320.09 mM)
SMILES OC(COC1=CC=CC2=C1C[C@](C[C@@H](O)[C@@H]3CC[C@@H](O)CCCCC)([H])[C@]3([H])C2)=O
Peso molecular (g/mol) 390.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.51
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation