Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum (TPHA)
Código de producto. 13245639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 pruebas
Tamaño de la unidad:
200 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13245639 200 pruebas 200 tests
1 options
Código de producto. 13245639 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0530M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diagnostique serológicamente la sífilis con esta prueba de hemaglutinación para Treponema pallidum.
Diagnostique serológicamente la sífilis con la prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum (TPHA) Oxoid™ Thermo Scientific™. La prueba de hemaglutinación utiliza antígenos específicos para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum en el diagnóstico de sífilis.
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. El organismo causal es Treponema pallidum, una espiroqueta que no puede cultivarse en medios de cultivo ni en cultivos de tejidos. La infección de diagnostica normalmente por la detección de anticuerpos específicos para Treponema pallidu en la sangre o el LCR del paciente.
El kit de prueba de TPHA es una prueba de hemaglutinación pasiva sensible diseñada específicamente para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum.
  • Rápida: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis.
  • Simple: reactivos listos para usar.
  • Resultados de fácil lectura
  • Excelente sensibilidad: los antígenos específicos de alta calidad utilizados en la prueba proporcionan una excelente sensibilidad.
Los eritrocitos de ave oscuros están recubiertos con antígeno específico y suspendidos en un diluyente 1,2,3. Cuando las muestras positivas diluidas se mezclan con la suspensión de la prueba, el anticuerpo en el antígeno sensibilizante provoca la aglutinación de las células. Las células forman un patrón característico en la parte inferior de una placa de microtitulación. En ausencia de anticuerpos que reaccionen, las células forman un botón compacto en el pocillo. Los eritrocitos de ave oscuros no recubiertos se utilizan como células de control.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Positivo
Descripción Kit de prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum (TPHA)
Analitos detectables Anticuerpos contra Treponema pallidum
Tipo Kit de prueba de hemaglutinación Treponema pallidum (TPHA)
Incluye Suspensión de células de ensayo, suspensión de células de control, tampón diluyente, suero de control positivo, suero de control negativo
Cantidad 200 pruebas