Learn More
Treosulfán, TRC
Código de producto. 30003905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003905 5 mg 5 miligramos
30010472 10 mg 10 miligramos
30012314 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2209055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299-75-2
Fórmula molecular C6H14O8S2
Peso molecular (g/mol) 278.3
Sinónimo (2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, [S-(R*,R*)]-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, (2S,3S)-Threitol 1,4-Dimethanesulfonate, L-Threitol 1,4-Bis(methanesulfonate), NSC 39069, Ovastat, Threosulphan, Trecondi, Treosulphan, Tresulfan, (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutane-1,4-diyl Dimethanesulfonate
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2,3-dihidroxi-4-metilsulfoniloxibutilo] metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H](O)[C@@H](O)COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Treosulfan
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.013