Learn More
Treosulfan, MedChemExpress
Código de producto. 16489607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489607 5 mg 5 miligramos
16487106 100 mg 100 miligramos
16463107 50 mg 50 miligramos
16427068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16503
MedChemExpress Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.
Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Treosulfan
CAS 299-75-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O8S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC 39069 Treosulphan
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.32 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 278.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death