Learn More
uvex Zapato bajo Trend BOA™ PU/PU negro/azul 69382 - Anchura 11
Código de producto. 17223911 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17223911 42 1 par
17283901 38 1 par
17293901 39 1 par
17203911 40 1 par
17213911 41 1 par
17233911 43 1 par
17243911 44 1 par
17253911 45 1 par
17263911 46 1 par
17273911 47 1 par
17283911 48 1 par
17293911 49 1 par
17203921 50 1 par
17213921 51 1 par
17223921 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17223911 Proveedor uvex N.º de proveedor 6938242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    105.62€ / 1 pares
    Ahorro 10.38€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Calzado de seguridad Uvex 2 Trend para aplicaciones de riesgo medio (S1-S3); la protección del talón mejora la estabilidad sin limitar el movimiento
Uvex Zapato perforado 2 Trend con BOA™ Sistema de ajuste 69382 S1 P SRC
  • Zapato de seguridad perforado deportivo S1 P con ajuste ancho
  • Microvelour perforado y transpirable
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • BOA™ Dial de sistema de ajuste para una comodidad personalizada que se mantiene constante durante todo el día
  • Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Puntera de acero y estabilizadora. Uvex talón anti-torsión para evitar la torsión del tobillo
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Uvex Climazone Forro tecnológico, parte superior y plantilla climática cómoda y extraíble.
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69382
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Microvelour
Tamaño 42
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD