Learn More
uvex Zapato bajo Trend PU/PU negro/gris 69498 - Anchura 11
Código de producto. 17294091 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17294091 49 1 par
17284081 38 1 par
17294081 39 1 par
17204091 40 1 par
17214091 41 1 par
17224091 42 1 par
17234091 43 1 par
17244091 44 1 par
17254091 45 1 par
17264091 46 1 par
17274091 47 1 par
17284091 48 1 par
17204101 50 1 par
17214101 51 1 par
17224101 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17294091 Proveedor uvex N.º de proveedor 6949849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    90.56€ / 1 pares
    Ahorro 8.44€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Calzado de seguridad Uvex 2 Trend para aplicaciones de riesgo medio (S1-S3); la protección del talón mejora la estabilidad sin limitar el movimiento
Uvex 2 Zapatillas de tendencia 69498 S2 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho
  • Microvelour transpirable y repelente al agua
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Puntera de acero y estabilizadora. Uvex talón anti-torsión para evitar la torsión del tobillo
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Uvex Climazone Forro tecnológico, parte superior y plantilla cómoda extraíble.
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Acolchado suave en el cuello y lengüeta antipolvo
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69498
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Gris
Material Microvelour
Tamaño 49
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD