Learn More
uvex Sandalia Trend PU/PU negra/azul 69362 - Anchura 11
Código de producto. 17293771 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17293771 44 1 par
17233771 38 1 par
17243771 39 1 par
17253771 40 1 par
17263771 41 1 par
17273771 42 1 par
17283771 43 1 par
17203781 45 1 par
17213781 46 1 par
17223781 47 1 par
17233781 48 1 par
17243781 49 1 par
17253781 50 1 par
17263781 51 1 par
17273781 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17293771 Proveedor uvex N.º de proveedor 6936244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    90.44€ / 1 pares
    Ahorro 8.56€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Calzado de seguridad Uvex 2 Trend para aplicaciones de riesgo medio (S1-S3); la protección del talón mejora la estabilidad sin limitar el movimiento
Uvex 2 Sandalia de tendencia 69362 S1 P SRC
  • Sandalia de seguridad deportiva S1 P con ajuste ancho
  • Microvelour transpirable
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Dobles correas de sujeción de velcro ajustables individualmente
  • Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Entresuela de acero resistente a la penetración, puntera de acero y estabilizadores. Uvex talón anti-torsión para evitar la torsión del tobillo
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Uvex Climazone Forro tecnológico, parte superior y plantilla climática cómoda y extraíble.
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69362
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Microvelour
Tamaño 44
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD