Learn More
uvex Zapato bajo Trend PU/PU negro/azul 69342 - Anchura 11
Código de producto. 17243591 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17243591 38 1 par
17253591 39 1 par
17263591 40 1 par
17273591 41 1 par
17283591 42 1 par
17293591 44 1 par
17203601 45 1 par
17213601 46 1 par
17223601 47 1 par
17233601 48 1 par
17243601 49 1 par
17253601 50 1 par
17263601 51 1 par
17273601 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17243591 Proveedor uvex N.º de proveedor 6934238
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calzado de seguridad Uvex 2 Trend para aplicaciones de riesgo medio (S1-S3); la protección del talón mejora la estabilidad sin limitar el movimiento
Uvex 2 Zapato de tendencia 69342 S3 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo S3 con ajuste ancho
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Cordones fáciles de atar y resistentes a la suciedad y al calor
  • Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Entresuela de acero resistente a la penetración, puntera de acero y estabilizadores. Uvex talón anti-torsión para evitar la torsión del tobillo
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • La puntera de espuma de poliuretano aumenta la vida útil de la parte exterior
  • Uvex Climazone Forro tecnológico, parte superior y plantilla climática cómoda y extraíble.
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69342
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Cuero
Tamaño 38
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD