Learn More
Trenbolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trenbolone |
| CAS | 10161-33-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.37 |
| Mostrar más |