Learn More
Enantato de trembolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trenbolone enanthate |
| CAS | 1629618-98-9 |
| Fórmula molecular | C25 H34 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 382.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.2508 |