Learn More
Enantato de trembolona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309960 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309960 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17607730AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone enanthate
CAS 1629618-98-9
Nombres de analitos o componentes Trenbolone enanthate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H34 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nombre IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 382.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.2508 g/mol