Learn More
Enantato de trembolona, Mikromol™
Código de producto. 18010650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18010650 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18010650 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3726.00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Enantato de trembolona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone enanthate
CAS 1629618-98-9
Nombres de analitos o componentes Trenbolone enanthate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H34 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nombre IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Peso molecular (g/mol) 382.54
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382,2508 g/mol