Learn More
Trenbolona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trenbolone-d3 |
| CAS | 2026642-62-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H19D3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (17beta)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-d3, (+)-Trenbolone-d3, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-d3, 17beta-Trenbolone-d3, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone-d3, RU 2341-d3, Trenbolone-d3, Trienbolone-d3, beta-Trenbolone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,14,15-hexahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.38 |
| Mostrar más |