Learn More
Ciclohexilmetilcarbonato de trembolona (hexahidrobencilcarbonato de trembolona), Mikromol™
Código de producto. 18090240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18090240 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18090240 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3717.00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciclohexilmetilcarbonato de trembolona (hexahidrobencilcarbonato de trembolona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26 H34 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
Nombre IUPAC carbonato de ciclohexilmetilo [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Peso molecular (g/mol) 410.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,554 g/mol