Learn More
Ciclohexilmetilcarbonato de trembolona (hexahidrobencilcarbonato de trembolona), LoGiCal
Código de producto. 30457793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457793 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457793 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3717.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26 H34 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
Nombre IUPAC carbonato de ciclohexilmetilo [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 410.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,554 g/mol