Learn More
Ciclohexilmetilcarbonato de trembolona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324640 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324640 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17607720AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C26 H34 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
Nombre IUPAC carbonato de ciclohexilmetilo [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 410.55
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.554 g/mol