Learn More
Acetato de trembolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trenbolone Acetate |
| CAS | 10161-34-9 |
| Fórmula molecular | C20 H24 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Estra-4,9,11-trien-3-one','17β-hydroxy-','acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1725 |