Learn More
Acetato de trembolona, Lipomed
Código de producto. 30460494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460494 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30460494 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTBL1528100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Acetato de trembolona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Acetate
Condiciones de envío Ice Pk. (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H24 O3
Sinónimo Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 312.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1725 g/mol