Learn More
Acetato de trembolona, Lipomed
Código de producto. 30458462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458462 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30458462 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTBL152850
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Acetato de trembolona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Acetate
Condiciones de envío Ice Pk. (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H24 O3
Sinónimo Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 312.4
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1725 g/mol