Learn More
Acetato de trembolona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317776 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317776 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17607710AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Nombres de analitos o componentes Trenbolone Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H24 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nombre IUPAC acetato de [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 312.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1725 g/mol